Tisk…
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29530-1G OR29530-250MG
APOSOR29530-1GEA 3410 CZK
APOSOR29530-1G APOSOR29530-250MG
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂Cl₂N₂O₂
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677727
CAS číslo: 306936-60-7