5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole, tert-Butyl {[5-(6-chloropyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]methyl} sulphone
OR29514-100MG
OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA
8070
CZK
APOSOR29514-100MG
APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₄ClN₃O₃S MW: 315,776 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02090296 CAS číslo: 680216-16-4 |