Tisk…
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29506-1G OR29506-250MG
APOSOR29506-1GEA 12370 CZK
APOSOR29506-1G APOSOR29506-250MG
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₃H₁₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765337
CAS číslo: 680216-08-4