Tisk…
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole, 2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR29479-1G OR29479-5G OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA 5260 CZK
APOSOR29479-1G APOSOR29479-5G APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₃S
MW: 247,27 g/mol
Bod tání: 210…214 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01313485
CAS číslo: 368869-97-0