Tisk…
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)furan-3-carboxylate
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 8440 CZK
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₅
MW: 275,257 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277691
CAS číslo: 175276-71-8