Tisk…
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29475-1G OR29475-250MG
APOSOR29475-1GEA 0 CZK
APOSOR29475-1G APOSOR29475-250MG
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276981
CAS číslo: 175276-70-7