Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29472-1G OR29472-5G
APOSOR29472-1GEA 3480 CZK
APOSOR29472-1G APOSOR29472-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275557
CAS číslo: 175276-63-8