Tisk…
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Cyanoacetyl)-2,5-dimethylfuran, 3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropionitrile
OR29470-250MG OR29470-50MG
APOSOR29470-250MGEA 7940 CZK
APOSOR29470-250MG APOSOR29470-50MG
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(2,5-Dimethylfur-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275552
CAS číslo: 175276-62-7