Tisk…
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 7710 CZK
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Vzorec: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02662353
CAS číslo: 128161-59-1