Tisk…
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29197-10G OR29197-1G OR29197-5G
APOSOR29197-10GEA 19680 CZK
APOSOR29197-10G APOSOR29197-1G APOSOR29197-5G
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅NS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173741
CAS číslo: 175205-78-4