Tisk…
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 2650 CZK
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅NO₄
MW: 179,13 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114881
CAS číslo: 126318-27-2