Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 3940 CZK
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂OS
Bod tání: 65/70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111629
CAS číslo: 184970-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III