Tisk…
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29054-1G OR29054-5G OR29054-10G
APOSOR29054-1GEA 1080 CZK
APOSOR29054-1G APOSOR29054-5G APOSOR29054-10G
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
4-[2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052887
CAS číslo: 60207-22-9