Tisk…
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(p-Tolyl)oxazole, 4-(1,3-Oxazol-5-yl)toluene
OR29030-1G
APOSOR29030-1GEA 4140 CZK
APOSOR29030-1G
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085134
CAS číslo: 143659-19-2