Tisk…
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29-100MG OR29-1G
APOSOR29-100MGEA 870 CZK
APOSOR29-100MG APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569442
CAS číslo: 208511-67-5