Tisk…
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 2820 CZK
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₇H₁₁ClN₂O
Bod varu: 95…100 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068196
CAS číslo: 175205-41-1
UN: 1760
ADR: 8,III