Tisk…
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 8930 CZK
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256,3 g/mol
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064435
CAS číslo: 99-21-8