Tisk…
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28892-1G
APOSOR28892-1GEA 910 CZK
APOSOR28892-1G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023546
CAS číslo: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
UN: 2735
ADR: 8,III