2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR28868-10G
OR28868-1G
OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA
15510
CZK
APOSOR28868-10G
APOSOR28868-1G
APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Vzorec:
C₄H₁₁NOS Bod varu: 97…100 °C (0,4 mm Hg) Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00154135 CAS číslo: 24304-84-5 EINECS: 246-142-9 UN: 2735 ADR: 8,III |