Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR28708-1G
OR28708-500MG
APOSOR28708-1GEA
744
CZK
APOSOR28708-1G
APOSOR28708-500MG
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Bod varu: 136 °C (760 mm Hg) Hustota: 0,918 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 30 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001284 CAS číslo: 71441-76-4 EINECS: 275-461-6 UN: 3272 ADR: 3,III |