Tisk…
2-methylbut-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 622 CZK
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod tání: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066864
CAS číslo: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II