Tisk…
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 7050 CZK
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₂H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175795
CAS číslo: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III