Tisk…
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 4070 CZK
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01830203
CAS číslo: 88791-07-5