Tisk…
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 8270 CZK
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod tání: 202…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00125906
CAS číslo: 1792-41-2