Tisk…
Allylamine, N-CBZ protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, Benzyl allylcarbamate
OR28285-1G OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA 6950 CZK
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Bod varu: 120…125 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570995
CAS číslo: 5041-33-8