Tisk…
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3,6-dichloropicolinate
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 1410 CZK
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206.026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00186642
CAS číslo: 1532-24-7