2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3,5-Diiodotyrosine, H-DL-Tyr(3,5-DiI)-OH
OR27970-100MG
OR27970-1G
OR27970-250MG
APOSOR27970-100MGEA
2070
CZK
APOSOR27970-100MG
APOSOR27970-1G
APOSOR27970-250MG
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Vzorec:
C₉H₉I₂NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063076 CAS číslo: 66-02-4 |