Tisk…
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)ethanoic acid, 4-(Carboxymethyl)-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazine
OR2786-1G
APOSOR2786-1GEA 4570 CZK
APOSOR2786-1G
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,248 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665896
CAS číslo: 100637-60-3