Tisk…
trans-4'-Bromochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
OR27786-1G OR27786-250MG
APOSOR27786-1GEA 4070 CZK
APOSOR27786-1G APOSOR27786-250MG
trans-4'-Bromochalcone
trans-4'-Bromochalcone
Vzorec: C₁₅H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017841
CAS číslo: 22966-23-0