Tisk…
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27703-10G OR27703-1G OR27703-5G
APOSOR27703-10GEA 35380 CZK
APOSOR27703-10G APOSOR27703-1G APOSOR27703-5G
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570806
CAS číslo: 302901-02-6