Tisk…
7-methyl-1-naphthol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 34060 CZK
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314197
CAS číslo: 6939-33-9