Tisk…
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 1990 CZK
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Vzorec: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
MW: 184.001 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656059
CAS číslo: 1256355-24-4