Tisk…
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27556-5G OR27556-1G
APOSOR27556-5GEA 12670 CZK
APOSOR27556-5G APOSOR27556-1G
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₄S
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238942
CAS číslo: 298187-97-0