Tisk…
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 1660 CZK
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₄
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054540
CAS číslo: 14182-37-7