Tisk…
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR27530-100G OR27530-25G
APOSOR27530-100GEA 9130 CZK
APOSOR27530-100G APOSOR27530-25G
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
2,6-Di(tert-butyl)-4-methylcyclohexan-1-ol
Vzorec: C₁₅H₃₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278493
CAS číslo: 163119-16-2