N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-[(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-2,3-dihydro-1-ethanoyl-1H-indole, 1-Acetyl-5-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]indoline
OR27504-100MG
OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA
5630
CZK
APOSOR27504-100MG
APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Vzorec:
C₁₇H₁₄ClN₃O₄ MW: 359,764 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00277956 CAS číslo: 680214-07-7 |