Tisk…
Diethyl 2-heptylmalonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27453-1G OR27453-100MG OR27453-250MG OR27453-500MG OR27453-2.5G OR27453-5G
APOSOR27453-1GEA 11580 CZK
APOSOR27453-1G APOSOR27453-100MG APOSOR27453-250MG APOSOR27453-500MG APOSOR27453-2.5G APOSOR27453-5G
Diethyl 2-heptylmalonate
Diethyl 2-heptylmalonate
Vzorec: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258.354 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027827
CAS číslo: 607-83-0