Tisk…
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
OR27385-25G OR27385-5G
APOSOR27385-25GEA 6290 CZK
APOSOR27385-25G APOSOR27385-5G
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085024
CAS číslo: 67751-23-9