Tisk…
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27308-1G OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA 3110 CZK
APOSOR27308-1G APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052768
CAS číslo: 175204-57-6