Tisk…

4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2727-1G OR2727-250MG
APOSOR2727-1GEA 3940 CZK
APOSOR2727-1G APOSOR2727-250MG
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264545
CAS číslo: 50899-03-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR