Tisk…
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetamido]aniline, 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetylamino]aniline, 4-(2-{[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)morpholine
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 21490 CZK
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Vzorec: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291.389 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089930
CAS číslo: 287927-90-6