Tisk…
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 9820 CZK
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084911
CAS číslo: 94171-08-1