Tisk…
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 0 CZK
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₅Cl₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00174279
CAS číslo: 153708-69-1