Tisk…
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Morpholinoacetamide, 2-(4-Morpholinyl)acetamide
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 1080 CZK
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O₂
Bod tání: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465044
CAS číslo: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8,III