Tisk…
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 5630 CZK
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Vzorec: C₉H₉Br₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124398
CAS číslo: 7661-10-1