Tisk…
Isopropyl 2-bromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26849-1G OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA 622 CZK
APOSOR26849-1G APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Bod varu: 92 °C (4 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027951
CAS číslo: 59247-52-8