{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-BOC protected, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR2668-100MG
OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA
2480
CZK
APOSOR2668-100MG
APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Vzorec:
C₁₂H₂₁NO₅ MW: 259.299 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09264196 CAS číslo: 946682-30-0 |