Tisk…
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 10850 CZK
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839300
CAS číslo: 908562-25-4