Tisk…
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine
OR26562-1G OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA 705 CZK
APOSOR26562-1G APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₄H₆N₄O
MW: 126,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043013
CAS číslo: 143504-99-8