Tisk…
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dicyanothiophene
OR2655-1G OR2655-5G
APOSOR2655-1GEA 0 CZK
APOSOR2655-1G APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Vzorec: C₆H₂N₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01233047
CAS číslo: 18853-32-2